Få mere at vide
2,3-Dicyanopyrazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 30117170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30117170 5 g
30117149 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30117170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13481-25-9
Molekylær formel C6H2N4
Molekylvægt (g/mol) 130.11
InChI nøgle OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn pyrazin-2,3-dicarbonitril
SMIL N#CC1=NC=CN=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dicyanopyrazine
Smeltepunkt 131,0 °C til 133,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: .. Andre opløseligheder: opløselig i methanol
Formel vægt 130.11