missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dicyano-6-methyl-5-phenylpyrazine, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15434978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434978 1 g 1g
15444978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58760.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52109-67-8
Molekylær formel C13H8N4
Molekylvægt (g/mol) 220.24
MDL nummer MFCD05863478
InChI nøgle YKYXESCSPXPMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dicyano-5-methyl-6-phenylpyrazine, 5-methyl-6-phenyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile, 2,3-pyrazinedicarbonitrile, 5-methyl-6-phenyl, 2,3-dicyano-6-methyl-5-phenylpyrazine, 5-methyl-6-phenyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile #
PubChem CID 142908
IUPAC navn 5-methyl-6-phenylpyrazine-2,3-dicarbonitrile
SMIL CC1=NC(C#N)=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dicyano-6-methyl-5-phenylpyrazine
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 220.23
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.