Få mere at vide
2,3-Dichlorotoluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorotoluene |
| CAS | 32768-54-0 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Toluene, 2,3-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-3-methylbenzene, 2,3-Dichlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichlor-3-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.03 |
| Formel vægt | 159.9847 |