Få mere at vide
2,3-dichlorotoluen, 98%
Artikelnummer. 11493514
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493514 25 g 25g
11464110 50 g 50g
11403524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11206.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32768-54-0 | C7H6Cl2 | 161,025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32768-54-0
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000546
InChI nøgle GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
PubChem CID 34702
IUPAC navn 1,2-dichlor-3-methylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorotoluene
Smeltepunkt 4 °C
Tæthed 1.229
Kogepunkt 207 °C til 208 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.551
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2412384
Formel vægt 161.03
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichlorotoluene