Få mere at vide
2,3-Dichlorotoluene-4,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorotoluene-4,5,6-D3 |
| CAS | 1219798-57-8 |
| Molekylær formel | C7 D3 H3 Cl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dichlorotoluene-4,5,6-d3, 5,6-Dichlorotoluene-2,3,4-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C)c(Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-3,4,5-trideuterio-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.047 |
| Formel vægt | 163.0035 g/mol |
| Vis mere |