Få mere at vide
2,3-Dichlorothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11956821
Brand: Thermo Scientific Acros 258790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 17249-79-5
Molekylær formel C4H2Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 153.02
InChI nøgle LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
PubChem CID 140207
IUPAC navn 2,3-dichlorothiophene
SMIL C1=CSC(=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichlorothiophene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -37°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Brydningsindeks 1.5687
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.47
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.2g/L (20 c)
Formel vægt 153.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichlorothiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.