Få mere at vide
2,3-Dichlorothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382866
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382866
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10578.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17249-79-5
Molekylær formel C4H2Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 153.02
MDL nummer MFCD00043890
InChI nøgle LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
PubChem CID 140207
IUPAC navn 2,3-dichlorothiophene
SMIL C1=CSC(=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorothiophene
Tæthed 1.47
Kogepunkt 173°C to 174°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.569
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1760
Formel vægt 153.03
Procent renhed 97%