Få mere at vide
2,3-Dichloroquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30387891
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30387891 10 g
1 options
Artikelnummer. 30387891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43595510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloroquinoxaline
CAS 2213-63-0
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Mængde 10 g
Synonym NSC 33437
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H
SMIL Clc1nc2ccccc2nc1Cl
Molekylvægt (g/mol) 199.04
Formel vægt 197.9752