Få mere at vide
2,3-Dichloroquinoxalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloroquinoxaline |
| CAS | 2213-63-0 |
| Molekylær formel | C8H4Cl2N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NSC 33437 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H |
| SMIL | Clc1nc2ccccc2nc1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vægt | 197.9752 |