Få mere at vide
2,3-Dichloroquinoxalin, 98%
Artikelnummer. 11439263
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439263 25 g 25g
11429263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11734.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2213-63-0
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 199.034
MDL nummer MFCD00006720
InChI nøgle SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
PubChem CID 16659
IUPAC navn 2,3-dichlorquinoxalin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloroquinoxaline
Smeltepunkt 151 °C til 155 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 126076
Formel vægt 199.04
Procent renhed 98%