Få mere at vide
2,3-Dichloroquinoxalin, 97%
Artikelnummer. 10756642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756642 25 g Glasflaske 25g
10646501 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10756642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330830250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2213-63-0
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 199.04
MDL nummer MFCD00006720
InChI nøgle SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
PubChem CID 16659
IUPAC navn 2,3-dichlorquinoxalin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloroquinoxaline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150 °C til 155 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 23, 177
Formel vægt 199.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloroquinoxaline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.