Få mere at vide
2,3-dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926291 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250g
50g
Artikelnummer. 11926291
Brand: Thermo Scientific Acros 113722500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2402-77-9
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00006229
InChI nøgle MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC navn 2,3-dichloropyridine
SMIL ClC1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloropyridine
Smeltepunkt 67.0°C to 70.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel (C5H3N)Cl2
Mængde 250 g
Beilstein 20,II,152
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 147.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.