Få mere at vide
2,3-dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250g
50g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dichloropyridine |
| Smeltepunkt | 67°C to 70°C |
| Farve | White to Beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (C5H3N)Cl2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 147.99 |
| Procent renhed | ≥98.5% |
| Show More |