Få mere at vide
2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1072944-15-0 |
| Molekylær formel | C5H4BCl2NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BCl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (5,6-dichloropyridin-3-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.81 |
| Formel vægt | 190.9712 |