Få mere at vide
2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440579
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440579 5 g 5g
15430579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63733.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 184416-84-0
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD01861977
InChI nøgle VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloroisonicotinic acid, dichloroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-dichloropyridine, 2,3-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-dichloropyridine-4-carboxylicacid, 2,3-dichloro pyridine-4-carboxylic acid, pubchem22306, acmc-1cbyj, 2,3-dichloroisonicotinicacid, 2,3-dichloro-isonicotinic acid
PubChem CID 2736083
IUPAC navn 2,3-dichlorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 203°C to 207°C
Mængde 5 g
Formel vægt 192
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof