Få mere at vide
2,3-Dichloropyrazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloropyrazine |
| CAS | 4858-85-9 |
| Molekylær formel | C4H2Cl2N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5,6-Dichloropyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H |
| SMIL | Clc1nccnc1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.98 |