Få mere at vide
2,3-Dichloropyrazin, 98%
Artikelnummer. 11946631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11946631 100 g 100g
10680735 5 g 5g
10591774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11946631 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 377041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4858-85-9
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.97
MDL nummer MFCD00040964
InChI nøgle MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC navn 2,3-dichlorpyrazin
SMIL ClC1=NC=CN=C1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloropyrazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22,5 °C til 24,5 °C
Tæthed 1.4310g/mL
Kogepunkt 105,0 °C til 107,0 °C (50,0 mmHg)
Flammepunkt 102 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.431
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 148.98
Procent renhed 98%