Få mere at vide
2,3-Dichloropyrazin, 98%
Artikelnummer. 10680735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10680735 5 g 5g
10591774 25 g 25g
11946631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10680735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377040050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4858-85-9
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.97
MDL nummer MFCD00040964
InChI nøgle MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC navn 2,3-dichlorpyrazin
SMIL ClC1=NC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloropyrazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22.5°C to 24.5°C
Tæthed 1.4310g/mL
Kogepunkt 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.431
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 148.98
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloropyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloropyrazine