Få mere at vide
2,3-dichlorpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332457 5 g 5g
11322457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11500.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4858-85-9
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.97
MDL nummer MFCD00040964
InChI nøgle MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC navn 2,3-dichlorpyrazin
SMIL ClC1=NC=CN=C1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloropyrazine
Kogepunkt 105 °C til 107 °C (50 mmHg)
Brydningsindeks 1.5645
Mængde 5 g
Beilstein 112628
Formel vægt 148.98
Procent renhed 98%