Få mere at vide
2,3-Dichloropropionyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloropropionyl Chloride |
| CAS | 7623-13-4 |
| Molekylær formel | C3H3Cl3O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Dichloropropanoyl Chloride, α,β-Dichloropropionic Acid Chloride, α,β-Dichloropropionyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2 |
| SMIL | C(C(=O)Cl)(CCl)Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichloropropanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.41 |
| Formel vægt | 159.9249 |