Få mere at vide
2,3-Dichloropropionitrile, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428027
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428027 50 g 50g
11418027 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17438.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2601-89-0
Molekylær formel C3H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 123.96
MDL nummer MFCD00013809
InChI nøgle RJJDLPQZNANQDQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dichloropropionitrile, propanenitrile, 2,3-dichloro, alpha,beta-dichloropropionitrile, 2,3-dichloropropiononitrile, propionitrile, 2,3-dichloro-6ci,7ci,8ci, acmc-1chvi, 2,3-dichloropropanitrile, #
PubChem CID 92935
IUPAC navn 2,3-dichloropropanenitrile
SMIL ClCC(Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloropropionitrile
Tæthed 1.35
Kogepunkt 62°C to 63°C (13 mmHg)
Mængde 50 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 123.96
Procent renhed 94%