Få mere at vide
2,3-Dichloropropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichloropropanoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7) |
| Formel vægt | 141.9588 |