Få mere at vide
2,3-Dichlorophenylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 10792823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792823 5 g Glasflaske 5g
10591852 1 g Glasflaske 1g
10667854 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151169-74-3
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.81
MDL nummer MFCD01075703
InChI nøgle TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC navn (2,3-dichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichlorophenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 242 °C til 244 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 190.82
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver