Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dichlorophenylboronic acid |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 242°C to 244°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 190.82 |
| Vis mere |