Få mere at vide
2,3-dichlorofhenyleddikesyre, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorophenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 132 °C til 136 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 205.04 |
| Procent renhed | 98% |