Få mere at vide
2,3-dichlorofhenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 15435527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435527 5 g 5g
15445527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32763.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 10236-60-9 | C8H6Cl2O2 | 205,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10236-60-9
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD01861393
InChI nøgle YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 2734600
IUPAC navn 2-(2,3-dichlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 205.04
Procent renhed 98%