Få mere at vide
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11469976
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469976 25 g 25g
11459976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20930.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 6590-97-2 | C7H3Cl2NS | 204,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-97-2
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00041048
InChI nøgle RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC navn 1,2-dichlor-3-isothiocyanatobenzen
SMIL ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.434
Kogepunkt 256°C to 258°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.674
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2091585
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%