Få mere at vide
2,3-dichlorphenyl isothiocyanat 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10086604
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10086604 5 g 5g
10313113 10 g 10g
10225314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10086604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01755DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-97-2
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00041048
InChI nøgle RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC navn 1,2-dichlor-3-isothiocyanatobenzen
SMIL ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.4340g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%