Få mere at vide
2,3-Dichlorophenoxyacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorophenoxyacetic Acid |
| CAS | 2976-74-1 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Acetic acid, (2,3-dichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(2,3-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,3-D, 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid, NSC 74462 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-2-1-3-6(8(5)10)13-4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)COc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(2,3-dichlorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vægt | 219.9694 |