Få mere at vide
2,3-Dichlorophenoxyacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30373592
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30373592 5 g
1 options
Artikelnummer. 30373592
Brand: Toronto Research Chemicals TRCD4741535G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenoxyacetic Acid
CAS 2976-74-1
Molekylær formel C8 H6 Cl2 O3
Mængde 5 g
Synonym Acetic acid, (2,3-dichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(2,3-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,3-D, 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid, NSC 74462
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-2-1-3-6(8(5)10)13-4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)COc1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2-(2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 221.04
Formel vægt 219.9694