Få mere at vide
2,3-Dichlorphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorophenol |
| CAS | 576-24-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Phenol, 2,3-dichloro- (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Dichlorophenol (ACI), NSC 60646 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichlorphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 161.9639 |