missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dichlorophenol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorophenol-OD |
| CAS | 59457-02-2 |
| Molekylær formel | C6 D H3 Cl2 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phenol-d, 2,3-dichloro- (9 CI), 2,3-Dichlorophenol-OD, 2,3-Dichlorophenol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9 H/i/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-3-deuteriooxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.0075 |
| Formel vægt | 162.9702 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?