Få mere at vide
2,3-Dichlorophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7026750
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Product Code. 11410018
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B22943.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 576-24-9
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002160
InChI nøgle UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
PubChem CID 11334
IUPAC navn 2,3-dichlorphenol
SMIL OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenol
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Kogepunkt 206°C
Flammepunkt 115°C (239°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2020
Beilstein 2043615
Formel vægt 163
Procent renhed ≥98%