Få mere at vide
2,3-Dichlorophenol, 98+%
Artikelnummer. 11430018
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22943.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-24-9
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002160
InChI nøgle UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
PubChem CID 11334
IUPAC navn 2,3-dichlorphenol
SMIL OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenol
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Kogepunkt 206°C
Flammepunkt 115°C (239°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 500 g
FN nummer UN2020
Beilstein 2043615
Formel vægt 163
Procent renhed ≥98%