Få mere at vide
2,3-Dichlorphenol, 98+%
Artikelnummer. 11410018
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410018 25 g 25g
11420018 100 g 100g
11430018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22943.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-24-9
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002160
InChI nøgle UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
PubChem CID 11334
IUPAC navn 2,3-dichlorphenol
SMIL OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenol
Smeltepunkt 57 °C til 60 °C
Kogepunkt 206 °C
Flammepunkt 115 °C (239 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 25 g
FN nummer UN2020
Beilstein 2043615
Formel vægt 163
Procent renhed ≥98%