Få mere at vide
2,3-Dichlorooctafluorobutane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7045053
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11307316
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09252.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-20-4
Molekylær formel C4Cl2F8
Molekylvægt (g/mol) 270.93
MDL nummer MFCD00018064
InChI nøgle LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
IUPAC navn 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
SMIL FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Smeltepunkt ∼-68°C
Tæthed 1.68
Kogepunkt 62°C to 63°C
Brydningsindeks 1.313
Mængde 1 g
Beilstein 1777520
Synonym 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formel vægt 270.94
Procent renhed 97%