Få mere at vide
2,3-Dichlorooctafluorobutane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317316 5 g 5g
11307316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09252.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-20-4
Molekylær formel C4Cl2F8
Molekylvægt (g/mol) 270.93
MDL nummer MFCD00018064
InChI nøgle LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
IUPAC navn 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
SMIL FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Smeltepunkt ∼-68°C
Tæthed 1.68
Kogepunkt 62°C to 63°C
Brydningsindeks 1.313
Mængde 5 g
Beilstein 1777520
Synonym 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formel vægt 270.94
Procent renhed 97%