Få mere at vide
2,3-Dichloromaleisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 15545866 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545866 100 g 100g
15525866 5 g 5g
15535866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545866 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113441000
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 1122-17-4 | C4Cl2O3 | 166,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-17-4
Molekylær formel C4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 166.95
InChI nøgle AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
PubChem CID 70728
IUPAC navn 3,4-dichlorfuran-2,5-dion
SMIL C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichloromaleic anhydride
Smeltepunkt 115,0 °C til 117,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 100 g
Beilstein 17,434
Fieser 04,135; 05,195
Formel vægt 166.95
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.