Få mere at vide
2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin, TRC
Artikelnummer. 30386795
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386795 5 mg
30379840 10 mg
30376827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30386795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4340855MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29446-15-9
Molekylær formel C12 H6 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 253.08
Synonym Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,3-dichloro-, Dibenzo-p-dioxin, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin, 2,3-Dichlorodibenzodioxin, PCDD 10
IUPAC navn 2,3-dichlorodibenzo-p-dioxin
SMIL Clc1cc2Oc3ccccc3Oc2cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6Cl2O2/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H
Formel vægt 251.9745