missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile, TRC

Artikelnummer. 30135535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135535 10 g
30010627 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43225010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77668-42-9
Molekylær formel C8 H3 Cl2 N O
Molekylvægt (g/mol) 200.02
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile
IUPAC navn 2,3-dichlorobenzoyl cyanide
SMIL Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H
Formel vægt 198.9592
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.