Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzoyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzoyl chloride |
| CAS | 2905-60-4 |
| Molekylær formel | C7 H3 Cl3 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3-Dichlorobenzoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichlorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.457 |
| Formel vægt | 207.925 |