Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11472557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472557 25 g 25g
11462557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14809.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,3-Dichlorbenzonitril, bruges som en reaktant involveret i nukleofil aromatisk fluorering, reaktioner med magnesiumamider til syntese af carboxamider, Suzuki-Miyaura koblingsreaktioner. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dichlorbenzonitril, bruges som en reaktant involveret i nukleofil aromatisk fluorering, reaktioner med magnesiumamider til syntese af carboxamider, Suzuki-Miyaura koblingsreaktioner. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er blandbart
med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6574-97-6
Molekylær formel C7H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 172.008
MDL nummer MFCD00016372
InChI nøgle OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
PubChem CID 736567
IUPAC navn 2,3-dichlorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 60°C to 65°C
Kogepunkt 114°C (6 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2438753
Opløselighedsinformation It is miscible with water.
Formel vægt 172.01
Procent renhed 98%