Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1126107-18-3 |
| Molekylær formel | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,4-d3 acid, 5,6-dichloro- (ACI), 5,6-Dichlorobenzoic-2,3,4-d3 acid (ACI), 2,3-Dichlorobenzoic acid-d3, 2,3-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 2,3-Dichlorobenzoic-4,5,6-d3 acid, 2,3-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3-dichloro-4,5,6-trideuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.03 |
| Formel vægt | 192.9777 g/mol |
| Vis mere |