Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10169981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10169981 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10169981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356600050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
CAS 82417-45-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 140.0°C to 142.0°C (2.0mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3Cl3O2S
Lineær formel Cl(Cl)C6H3SO2Cl
MDL nummer MFCD00051844
Mængde 5g
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
InChI nøgle PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 2,3-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 245.51
PubChem CID 2734222
Formel vægt 245.51
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.