Få mere at vide
2,3-Dichlorbenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11499817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499817 25 g 25g
11479817 1 g 1g
11489817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22781.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
2,3-dichlorbenzenboronsyre bruges som reaktant til Suzuki-Miyaura koblingsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dichlorbenzenboronsyre bruges som reaktant til Suzuki-Miyaura koblingsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151169-74-3
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.81
MDL nummer MFCD01075703
InChI nøgle TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC navn (2,3-dichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 233 °C til 242 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 190.82
Procent renhed 98%