Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzeneboronic acid, 98%
Beskrivelse
2,3-dichlorbenzenboronsyre bruges som reaktant til Suzuki-Miyaura koblingsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dichlorbenzenboronsyre bruges som reaktant til Suzuki-Miyaura koblingsreaktioner. Det bruges også til fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 233°C to 242°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 190.82 |
| Procent renhed | 98% |