Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2 |
| CAS | 1185047-08-8 |
| Molekylær formel | 13C2 C6 H8 Cl2 N4 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine 13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2N4O/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(15)13-14-8(11)12/h1-3H,(H,13,15)(H4,11,12,14)/i7+1,8+1 |
| SMIL | N[13C](=N)NN[13C](=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1-[(2,3-dichlorobenzoyl)amino]guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.07 |
| Formel vægt | 248.0142 |