missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2, TRC

Artikelnummer. 30377078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377078 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4318775MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2
CAS 1185047-08-8
Molekylær formel 13C2 C6 H8 Cl2 N4 O
Mængde 5 mg
Synonym 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine 13C2
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2N4O/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(15)13-14-8(11)12/h1-3H,(H,13,15)(H4,11,12,14)/i7+1,8+1
SMIL N[13C](=N)NN[13C](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1-[(2,3-dichlorobenzoyl)amino]guanidine
Molekylvægt (g/mol) 249.07
Formel vægt 248.0142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.