Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 6334-18-5 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H |
| SMIL | Clc1cccc(C=O)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichlorobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vægt | 173.9639 |