Få mere at vide
2,3-Dichlorobenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30049699
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049699 100 mg
30049510 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049699 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0139.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3-Dichlorobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
SMIL Clc1cccc(C=O)c1Cl
Molekylvægt (g/mol) 175.01
Mængde 100 mg
Formel vægt 175,008 g/mol